Merck
700107P
Avanti
Sitosterol (synthetic from plant sterol)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Synthetic sterol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O
CAS番号:
分子量:
414.71
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-100MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700107P-100MG:
700107P-1G:
700107P-500MG:
700107P-VAR:
700107P-200MG:
試験成績書(COA)