Merck
700269P
Avanti
18:1 Chol Ester
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
cholesteryl oleate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H78O2
CAS番号:
分子量:
651.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]1(CC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C2)C2=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4[C@@H](CCCC(C)C)C
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39?,40?,41?,42?,44+,45-/m1/s1
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700269P-100mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700269P-100MG:
700269P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)