Merck
700306P
Avanti
Geranyl phosphate ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Geranyl phosphate ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22NO4P
分子量:
251.26
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.22
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700306P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700306P-5MG:
700306P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)