Merck
860703P
Avanti
C16 Ceramide-1,3-Cyclic-phosphate (D18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-palmitoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H69N2O5P
CAS番号:
分子量:
616.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (NMR)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860703P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860703P-5MG:
860703P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)