Merck
700321P
Avanti
Chenodeoxycholic acid 7-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3α, 7α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 7-sulfate disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38Na2O7S
CAS番号:
分子量:
516.60
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700321P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700321P-VAR:
700321P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)