アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 250 μg (810220P-250ug)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810220P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C36H59N5O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-28(43)26(24-50-36-35(47)34(46)33(45)29(23-42)51-36)38-30(44)19-16-14-17-22-37-25-20-21-27(41(48)49)32-31(25)39-52-40-32/h15,18,20-21,26,28-29,33-37,42-43,45-47H,2-14,16-17,19,22-24H2,1H3,(H,38,44)/b18-15
InChI Key
ZYEQNDHFYIPTAY-LFUFHFQKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
810220P-BULK:
810220P-VAR:
810220P-250UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)