安全性情報
810528C
Avanti
16:0 DNP Cap PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]hexanoyl] (ammonium salt), chloroform
別名:
1,2-ジヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[6-[(2,4-ジニトロフェニル)アミノ]カプロイル](アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H90N5O13P
CAS番号:
分子量:
988.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (810528C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810528C
濃度
10 mg/mL (810528C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
ホスホエタノールアミンはホスファチジルコリンとホスファチジルエタノールアミンの前駆体です。2,4-ジニトロフェノール(DNP)は、イオンに生体エネルギー膜を通過させる合成脂溶性化合物です。
アプリケーション
16:0 DNP Cap PEはRho-PE添加インクに加えると、細胞動員実験に使用できます。また、複数種をパターン化するための、自身のパターン化条件の検討に使うこともできます。
生物化学的/生理学的作用
ホスホエタノールアミンはリン脂質代謝に関与します。in vitroin vivoの両方で腫瘍増殖を抑制する能力があります。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(810528C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810528C-25MG:4548173353401
810528C-VAR:
810528C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Membrane Transport
Stillwell, William
An Introduction to Biological Membranes, 423-451 (2016)
Fumonisin, Folate, and Neural Tube Defects
Comprehensive Toxicology, 12, 189-208 (2010)
Konstantinos Mitsakakis et al.
The Analyst, 137(13), 3076-3082 (2012-05-26)
The present work demonstrates for the first time patterning of a ready-to-use biosensor with several different biomolecules using Dip-Pen Nanolithography (DPN) for the development of a procedure towards more rapid and efficient multi-sample detection. The biosensor platform used is based
Jürgen Strasser et al.
ACS nano (2019-12-31)
Activation of membrane receptors through clustering is a common mechanism found in various biological systems. Spatial proximity of receptors may be transduced across the membrane to initiate signaling pathways or alternatively be recognized by peripheral proteins or immune cells to
Noam Pondé et al.
Ecancermedicalscience, 10, 681-681 (2016-12-03)
The use of unproven forms of therapy in cancer treatment is very common. In Brazil, the distribution by researchers to patients of an investigational agent called phophoethanolamine (PHOS) has led to a widely publicized scientific scandal. PHOS is a precursor