Merck
840062C
Avanti
16:0-22:6 PS
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
別名:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H73NO10PNa
CAS番号:
分子量:
830.01
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840062C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840062C
濃度
10 mg/mL (840062C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,40-41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t40-,41+;/m1./s1
InChI Key
LONMFPKAKXIJFJ-ROYAEOKWSA-M
関連するカテゴリー
詳細
16:0-22:6 PS or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine is a glycerophospholipid having, palmitic acid and docosahexaenic acid attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone. The phospholipid in this compound is phosphoserine, a negatively charged lipid.
アプリケーション
16:0-22:6 PS or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) has been used as a calibration standard for lipidomic analysis.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840062C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840062C-VAR:
840062C-25MG:4548173368740
840062C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ségolène Hescot et al.
Oncotarget, 8(66), 109924-109940 (2018-01-05)
Mitotane (o,p'DDD), the most effective drug in adrenocortical carcinoma, concentrates into the mitochondria and impacts mitochondrial functions. To address the molecular mechanisms of mitotane action and to identify its potential target, metabolomic and lipidomic approaches as well as imaging analyses
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of