アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (840514P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840514P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840514P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)45-6-3)35-44-38(40)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
JFUGSRIBTPUDOW-VYMFHCNISA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840514P-25MG:
840514P-BULK:
840514P-200MG:
840514P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック