Merck
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
18:1 MGDG(d18), 1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), monogalactosyldioleoylglycerol (d18)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H64D18O10
分子量:
801.24
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
(DCM:Methanol (1:1) solution)
包装
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
lipidomics
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC