アッセイ
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850104P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850104P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850104P
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C27H53O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)37-18-20(28)19-38-40(35,36)39-27-25(33)23(31)22(30)24(32)26(27)34;/h20,22-28,30-34H,2-19H2,1H3,(H,35,36);1H3/t20-,22-,23-,24+,25-,26-,27-;/m1./s1
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850104P-VAR:
850104P-100UG:
850104P-500UG:
850104P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック