アッセイ
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850105P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850105P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850105P
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C29H49O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(31)39-20-22(30)21-40-42(37,38)41-29-27(35)25(33)24(32)26(34)28(29)36;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-30,32-36H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,37,38);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-,24-,25-
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850105P-VAR:
850105P-500UG:
850105P-BULK:
850105P-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)