Merck
850190P
Avanti
18:0-20:4 PI(5)P
powder
別名:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H90N2O16P2
CAS番号:
分子量:
1001.17
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 100 μg (850190P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850190P-500UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
Phosphatidylinositol 5‐phosphate (PI5P) is a mono-phosphoinositide. It is found in the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and the plasma membrane.
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylinositol 5‐phosphate (PI5P) is a signaling molecule involved in several cell signaling pathways in epithelial cells. It is involved in T-cell signaling. It is also involved in positive regulation of autophagy.
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850190P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850190P-500UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850190P-500UG:
850190P-BULK:
850190P-100UG:
850190P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
An emerging role for PI5P in T cell biology
Nunes J A and Guittard G
Frontiers in immunology, 4, 80-80 (2013)
PI (5) P regulates autophagosome biogenesis
Vicinanza M, et al.
Molecular Cell, 57(2), 219-234 (2015)