安全性情報
850811C
Avanti
16:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H71D9NO8P
分子量:
815.16
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.75
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 x 1mg (850810C-1MG))
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850811C-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850811C-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)