Merck
852469C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1-O-1′-(Z)-オクタデセニル-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-エイコサテトラエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; GPCho(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H84NO7P
CAS番号:
分子量:
794.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mL (852469C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 852469C
濃度
1 mg/mL (852469C-5mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
C18(Plasm)-20:4 PCは以下の用途に用いられています:
  • 液体クロマトグラフィー-質量分析(LC-MS)法における脂質標準品として
  • 大きな単層小胞(LUV)の調製に
  • Streptomyces sanglieriから得られたグリセロホスホコリンコリンホスホジエステラーゼ-14(GPC-CP14)タンパク質の基質特異性を明らかにするために
包装
30 mL琥珀色細口ガラスボトルスクリューキャップ付き(852469C-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852469C-5MG:
852469C-BULK:
852469C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daisuke Sugimori et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 117(4), 422-430 (2013-11-12)
A novel metal ion-independent glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase (GPC-CP) of Streptomyces sanglieri was purified 53-fold from culture supernatant with 1.1% recovery (583 U/mg-protein). The enzyme functions as a monomer with a molecular mass of 66 kDa. The gene encoding the enzyme consists
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate