Merck
852472C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1-O-1′-(Z)-オクタデセニル-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-ドコサヘキサエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; GPCho(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H84NO7P
CAS番号:
分子量:
818.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 5 mL (852472C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 852472C
濃度
1 mg/mL (852472C-5mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
C18(Plasm)-22:6 PCは、混和性試験に使用されています。ウシ網膜の総脂質抽出物中のホスホチジルコリンの定量にも使用されています。
包装
30 mL琥珀色細口ガラス製スクリューキャップボトル(852472C-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852472C-VAR:
852472C-5MG:4548174019399
852472C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
16:0~18:2 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850458C
16:0~18:2 PC
Identification and quantification of phosphatidylcholines containing very-long-chain polyunsaturated fatty acid in bovine and human retina using liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Berdeaux O, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(49), 7738-7748 (2010)
Organization of lipids in the artificial outer membrane of bull spermatozoa reconstructed at the air-water interface
Le Guillou J, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 108, 246-254 (2013)