Merck
852467C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-O-1′-(Z)-オクタデセニル-2--(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; GPCho(18:0p/18:1(9Z)); 110629
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H86NO7P
CAS番号:
分子量:
772.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 5 mL (852467C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (852467C-5mg)
2 mg/mL (852467C-10mg)
5 mg/mL (852467C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
C18(Plasm)-18:1 PCは、液体クロマトグラフィー・質量分析(LC-MS)の最適化において脂質標準として使用されてきました。
包装
30 mL琥珀色細口ガラスボトル、スクリューカップ付き(852467C-10 mg)
30 mL琥珀色細口ガラスボトルスクリューキャップ付き(852467C-25 mg)
30 mL琥珀色細口ガラスボトルスクリューキャップ付き(852467C-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852467C-5MG:4548174018347
852467C-VAR:
852467C-25MG:4548174018323
852467C-10MG:4548174018330
852467C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
C18(Plasm)-22:6 PE 1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Avanti
852806C
C18(Plasm)-22:6 PE
C18(Plasm)-20:4 PE 1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Avanti
852804C
C18(Plasm)-20:4 PE
18:0-20:4 PC 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850469C
18:0-20:4 PC
18:0-18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850467P
18:0-18:1 PC
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate