Merck
852464P
Avanti
C16(Plasm) LPC
1-(1Z-hexadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
別名:
1-O-1’-(Z)-hexadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(O-16:1(1Z)/0:0); PC(16:0p/0:0); 110693
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H50 NO6 P
CAS番号:
分子量:
479.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (852464P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 852464P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852464P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
852464P-10MG:
852464P-VAR:
852464P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)