安全性情報
852474C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
別名:
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H71D9NO7P
CAS番号:
分子量:
739.11
UNSPSCコード:
41141825
NACRES:
NA.28
アッセイ
99% (TLC)
形状
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mg (852474C-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (852474C-1MG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (C18(plasm)-18:1(d9) PE) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PE.
包装
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852474C-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852474C-BULK:
852474C-VAR:
852474C-1MG:4548173353920