Merck
855476C
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H44NO7P
CAS番号:
分子量:
453.55
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 855476C
濃度
10 mg/mL (855476C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
13:0 Lyso PC has been used as a phospholipid standard to quantify lyso-phosphatidylcholine in lipid profiling of plant polar glycerol lipids using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) and data processing. It may also be used as a standard in metabolomics analyses to investigate the metabolic fingerprint of childhood obesity and insulin resistance.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855476C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855476C-VAR:
855476C-BULK:
855476C-25MG:4548173353098
文書ライブラリにアクセスする
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e (2016)
Rapid affinity chromatographic isolation method for LDL in human plasma by immobilized chondroitin-6-sulfate and anti-apoB-100 antibody monolithic disks in tandem
Liangsupree T, et al.
Scientific Reports, 9(1), 1-10 (2019)