フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1600-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H44NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(24)27-18-20(23)19-29-30(25,26)28-17-16-22(2,3)4/h20,23H,5-19H2,1-4H3/p+1/t20-/m1/s1
InChI Key
WNRCJJWBAXNAPE-HXUWFJFHSA-O
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- lipid extraction from brain tissues
- lipid extraction from macrophages using modified Bligh and Dyer protocol
- liquid chromatography/MS analyses of lysophospholipids
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LM1600-1EA:4548173349626
LM1600-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック