Merck
857132P
Avanti
14:0 Hemi BMP (S,R)
sn-(3-myristoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dimyristoyl)-glycerol (ammonium salt), powder
別名:
110731
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H96NO11P
CAS番号:
分子量:
894.25
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (857132P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857132P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-46(50)55-40-44(49)41-57-60(53,54)58-43-45(59-48(52)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)42-56-47(51)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h44-45,49H,4-43H2,1-3H3,(H,53,54);1H3/t44-,45+;/m0./s1
詳細
Hemi-bis(monoacylglycero)phosphate (hemi-BMP) consists of a glycerophosphoglycerol backbone wherein the three fatty acyl chains are esterified to the glycerol hydroxyls.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857132P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
857132P-5MG:
857132P-VAR:
857132P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hemi-bis (monoacylglycero) phosphate composition and biosynthesis in Escherichia coli
Garrett TA and Rose RL
Faseb Journal (2010)