Merck
857401P
Avanti
C16-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexadecane-urea, powder
別名:
D-erythro-C16-urea-ceramide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H70N2O3
CAS番号:
分子量:
566.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857401P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857401P
脂質タイプ
bioactive lipids
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
C16-Urea-Ceramide is a neutral ceramidase (nCDase) inhibitor. It is a bioactive ceramide.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857401P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
857401P-1MG:
857401P-VAR:
857401P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Essa M Saied et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(1), 197-212 (2014-07-01)
The equilibrium between the pro-apoptotic ceramide and pro-vital sphingosine-1-phosphate is considered to be decisive for cell death or survival. The different ceramidases thus play key roles in cell fate and might offer attractive targets for pharmacological intervention. Although until recently