Merck
857460M
Avanti
16:0 aldehyde-d9
hexadecanal(d9), methylene chloride solution
別名:
110843
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23OD9
CAS番号:
分子量:
249.48
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
形状
methylene chloride solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (857460M-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857460M
濃度
1 mg/mL (857460M-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(CCCCCCCCCCCC([H])=O)[2H]
関連するカテゴリー
詳細
16:0 aldehyde-d9 or hexadecanal-d9 is a deuterated C16 chain length fatty aldehyde. Hexadecanal may be derived from a plasmalogen. Hexadecanal is reduced to hexadecanol by the reaction catalyzed by alcohol dehydrogenase, propanol-preferring (Adhp). Hexadecanol has wide applications in chemical & fuel industries.
アプリケーション
16:0 aldehyde-d9 has been used as a fatty aldehyde internal standard for derivatization and mass spectrometric identification of α-hydroxy fatty aldehydes.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857460M-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857460M-VAR:
857460M-BULK:
857460M-1MG:4548173360836
文書ライブラリにアクセスする
Identification of long chain specific aldehyde reductase and its use in enhanced fatty alcohol production in E. coli
Fatma Z, et al.
Metabolic engineering, 37, 35-45 (2016)
Identification and quantitation of hexadecanal and octadecanal in broiler muscle phospholipids
Gardner HK, et al.
Poultry Science, 51(3), 1056-1058 (1972)
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)