Merck
857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H29NO3
CAS番号:
分子量:
283.41
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bacterial lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857522P-10MG and 857522P-50MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3