アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860398P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860398P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860398P-10MG:
860398P-VAR:
860398P-BULK:
試験成績書(COA)