Merck
860734P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene-d7
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28D7NO2
分子量:
304.52
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg (860734P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860734P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860734P-VAR:
860734P-1MG:
試験成績書(COA)