アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870322P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870322P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870322P-1MG:
870322P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)