Merck
870854P
Avanti
C14 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Myristoyl L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H42ClNO4
分子量:
408.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870854P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870854P-5MG:
870854P-VAR:
試験成績書(COA)