Merck
870857P
Avanti
24:0(d4) carnitine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
Tetracosanoyl (9,9,10,10-d4) L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H57D4NO4
CAS番号:
分子量:
515.84
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870857P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870857P-BULK:
870857P-VAR:
870857P-1MG:
試験成績書(COA)