Merck
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C90H179N3O46
CAS番号:
分子量:
2039.38
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880225P-100MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880225P-VAR:
880225P-BULK:
880225P-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)