安全性情報
900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
250 μg/mL in ethanol
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900108E-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900108E-VAR:
900108E-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)