特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as pyrrolinium)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
InChI Key
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Forensic analysis in human hair: Solid-phase microextraction (SPME) and GC-MS techniques were utilized to determine methaDoneand EDDP in human hair, providing insights into long-term drug usage and forensic toxicology (Lucas et al., 2000).
- Quantitative determination in saliva: Enantioselective liquid chromatography coupled with mass spectrometric detection was employed for the quantitative analysis of methaDoneand its enantiomers of EDDP in human saliva, facilitating non-invasive monitoring of drug compliance (Rosas et al., 2003).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-021-1ML:4548173346922
E-021-CC:
試験成績書(COA)