Merck
E-015
Supelco
エチル-β-D-グルクロニド
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O7
CAS番号:
分子量:
222.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OCC)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
InChI Key
IWJBVMJWSPZNJH-UQGZVRACSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質は、血中アルコール含有量の測定のため、法医学分析および臨床毒性学用途に広く使用されています。
エチル-β-D-グルクロニド(EtG)は、水溶性の安定したアルコール代謝物であり、アルコール乱用モニタリングにおける日常的なバイオマーカーとして使用されています。エタノールのごく一部がEtGに分解され、体液および毛髪中に検出されます。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)とタンデム質量分析(MS/MS)の組み合わせによるヒト血漿および尿サンプル中のさまざまなアルコール代謝物の多成分残留分析
  • イオン交換固定相を用いたヒト尿サンプル中の高極性薬物およびその代謝物の分離および定量のための超臨界流体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(SFC-MS/MS)法の最適化
  • 尿サンプル中の薬物代謝物の検出および測定のためのペアードイオンエレクトロスプレーイオン化質量分析(PIESI-MS)法と高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法の組み合わせの評価
  • 超高速液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析によるエチル-β-D-グルクロニドの定量分析に対する毛髪サンプルのサンプル調製の影響の評価
  • ベンチトップ型ガスクロマトグラフと質量分析計の組み合わせ(GC-MS)によるヒト尿サンプル中の尿バイオマーカーとしてのエチル-β-D-グルクロニドの分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-015-CC:
E-015-1ML:4548173337814
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sensitive detection of anionic metabolites of drugs by positive ion mode HPLC-PIESI-MS
Guo H, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 389, 14-25 (2015)
A simplified approach for determination of urinary ethyl glucuronide by gas chromatography-mass spectrometry
Ghosh S, et al.
Journal of analytical science and technology, 12, 1-9 (2021)
Laurent Imbert et al.
Annales de biologie clinique, 70(6), 629-634 (2012-12-05)
Ethylglucuronide (EtG) is a biomarker of ethanol consumption, and the authors propose an overview of its potential use in clinical or forensic cases. This metabolite presents a higher half-life and is therefore detectable longer than ethanol itself, and allows, in
RN in rehab program challenged flawed alcohol tests. Case on point: Berry v. National Medical Services, Inc., 257 P.3d 287 (8/12/2011)-KS.
Nursing law's Regan report, 52(5), 2-2 (2012-10-18)
A versatile UHPLC-MSMS method for simultaneous quantification of various alcohol intake related compounds in human urine and blood
Monosik R and Dragsted LO
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 8, 6865-6871 (2016)
資料
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.