特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol, ACS grade
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL each component in H2O
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
法的情報
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
A-076-CC:
A-076-1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック