Merck
E-036
Supelco
エタノール-400(10アンプル/キット)
400 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
エタノール 溶液, エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 10 × 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
400 mg/dL in H2O
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NIST traceableキットのエタノール標準品であり、エタノール試験法の校正に適しています。これらの認定済み標準物質は、血中アルコール濃度測定の目的で法医学分析や臨床毒性において幅広く使用されています。
アプリケーション
  • 蛍光研究におけるエタノール 400: エタノール-400′ が新しいフェノチアジンベースの蛍光染料の合成に果たす役割は、凝集誘起発光や抗菌活性の強化などのユニークな特性を持つ化合物の開発をサポートする溶媒としてのその重要な用途を浮き彫りにし、材料科学への応用に関する洞察を提供します(El-Sedik et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-036-10X1.2ML:4548174009659
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Thiago M Pais et al.
PLoS genetics, 9(6), e1003548-e1003548 (2013-06-12)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is able to accumulate ≥17% ethanol (v/v) by fermentation in the absence of cell proliferation. The genetic basis of this unique capacity is unknown. Up to now, all research has focused on tolerance of yeast cell
A Nyéki et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 755(1-2), 73-84 (2001-06-08)
Urinary metabolic ratios of caffeine are used in humans to assess the enzymatic activities of cytochrome P450 isoenzyme 1A2 (CYP1A2), xanthine oxidase (XO) and for phenotyping individuals for the bimodal N-acetyltransferase 2 (NAT2), all of them involved in the activation
William Chan et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(8), 912-919 (2014-07-30)
Myocardial contrast echocardiography during angiography is critical in identifying appropriate septal perforator(s) for alcohol septal ablation (ASA) in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. We evaluated whether there were other angiographic and/or echocardiographic markers that might identify patients who are anatomically
Irene Zelner et al.
Drug metabolism reviews, 45(3), 277-299 (2013-05-30)
The ability to undergo non-oxidative metabolism from ethanol to fatty acid ethyl esters (FAEEs) varies greatly among tissues and organs. To gain a greater understanding of non-oxidative ethanol metabolism to FAEE, we aimed to collect all published data on FAEE
資料
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.