Merck
E-041
Supelco
エタノール-150
150 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
エタノール 溶液, エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 10 × 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
150 mg/dL in H2O
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NIST traceableキットのエタノール標準品であり、エタノール試験法の較正に適しています。これらの認定済み標準物質は、血中アルコール濃度測定の目的で法医学分析や臨床毒性において幅広く使用されています。
アプリケーション
  • エタノールを使用した深共晶溶媒の調製:エタノールは、深共晶溶媒の調製における重要な溶媒として機能し、さまざまな食品用途の溶媒特性を高める上での有用性を実証し、生化学合成におけるその汎用性を強調しています(Negi et al., 2024)。
  • 生化学における抽出および精製プロセス: エタノールは、Pfu-Sso7d DNA ポリメラーゼの抽出および精製に利用されており、分子生物学研究に不可欠な高処理アプリケーションを促進する上での重要な役割を示しています(Mahboob et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-041-10X1.2ML:4548174009666
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Thiago M Pais et al.
PLoS genetics, 9(6), e1003548-e1003548 (2013-06-12)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is able to accumulate ≥17% ethanol (v/v) by fermentation in the absence of cell proliferation. The genetic basis of this unique capacity is unknown. Up to now, all research has focused on tolerance of yeast cell
A Nyéki et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 755(1-2), 73-84 (2001-06-08)
Urinary metabolic ratios of caffeine are used in humans to assess the enzymatic activities of cytochrome P450 isoenzyme 1A2 (CYP1A2), xanthine oxidase (XO) and for phenotyping individuals for the bimodal N-acetyltransferase 2 (NAT2), all of them involved in the activation
Irene Zelner et al.
Drug metabolism reviews, 45(3), 277-299 (2013-05-30)
The ability to undergo non-oxidative metabolism from ethanol to fatty acid ethyl esters (FAEEs) varies greatly among tissues and organs. To gain a greater understanding of non-oxidative ethanol metabolism to FAEE, we aimed to collect all published data on FAEE
William Chan et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(8), 912-919 (2014-07-30)
Myocardial contrast echocardiography during angiography is critical in identifying appropriate septal perforator(s) for alcohol septal ablation (ASA) in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. We evaluated whether there were other angiographic and/or echocardiographic markers that might identify patients who are anatomically