特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 10 × 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
20 mg/dL in H2O
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
NIST traceableキットのエタノール標準品であり、エタノール試験法の較正に適しています。これらの認証済み標準物質は、血中アルコール濃度測定の目的で法医学分析や臨床毒性学において幅広く使用されています。
アプリケーション
- 分析方法の強化: エタノール-20 アンプルは、生化学アッセイの準備と較正に使用され、製薬研究における分析方法を強化します。このアプリケーションは、実験結果の一貫性と正確性を維持するために不可欠です(Crotty et al., 2024)。
- 抽出プロセスの標準溶媒: エタノール-20 キットは、特に天然物とその副産物の特性を調査する研究において、活性生物学的化合物の抽出における標準溶媒として機能します。このアプリケーションは、さまざまな生化学研究環境におけるエタノールの適応性を強調しています(Li et al., 2024)。
- サンプルの保存と安定化: エタノール-20 は、分子生物学における生物学的サンプルの保存と安定化に使用され、保管および分析中のサンプルの完全性を保証します。このアプリケーションは、生物学的標本の長期生存におけるエタノールの役割を強調しています(Khatib et al., 2023)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
E-056-10X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
FEBS letters, 375(3), 174-178 (1995-11-20)
A recently developed mechanochemical method has provided a new, efficient tool for studies on the thermal stability and structure of aggregated DNA in ethanol-water solutions. At low ethanol concentrations DNA is fully soluble and is in the B form. However
Nutrition reviews, 71(7), 483-499 (2013-07-03)
Ethanol is widely consumed and is associated with an increasing global health burden. Several reviews have addressed the effects of ethanol and its oxidative metabolite, acetaldehyde, on the gastrointestinal (GI) tract, focusing on carcinogenic effects or alcoholic liver disease. However
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
PLoS genetics, 9(6), e1003548-e1003548 (2013-06-12)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is able to accumulate ≥17% ethanol (v/v) by fermentation in the absence of cell proliferation. The genetic basis of this unique capacity is unknown. Up to now, all research has focused on tolerance of yeast cell
Science (New York, N.Y.), 346(6205), 75-78 (2014-10-04)
Ethanol production for use as a biofuel is mainly achieved through simultaneous saccharification and fermentation by yeast. Operating at ≥40°C would be beneficial in terms of increasing efficiency of the process and reducing costs, but yeast does not grow efficiently