Merck
E-029
Supelco
エタノール-50
50 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
エタノール 溶液, エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
包装
ampule of 10 × 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
50 mg/dL in H2O
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NISTまで遡ってトレーシング可能なエタノール標準キットであり、エタノール試験法の較正に適しています。これらの認定標準物質は法医学分析や臨床毒性学などの応用において、血中アルコール濃度測定に使用されています。
アプリケーション
  • DNA 抽出用のエタノール 50: 大腸がん細胞株におけるショウガと霊芝のエタノール抽出物の相乗的アポトーシス効果に関する研究では、エタノール-50 などのエタノール溶液が利用されており、医薬品研究に不可欠な細胞成分の抽出と保存におけるその重要な役割が実証されています。このアプリケーションは、複雑な生物学的相互作用と薬効の研究に役立ちます(Saeedifar et al., 2023)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
E-029-10X1.2ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Thiago M Pais et al.
PLoS genetics, 9(6), e1003548-e1003548 (2013-06-12)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is able to accumulate ≥17% ethanol (v/v) by fermentation in the absence of cell proliferation. The genetic basis of this unique capacity is unknown. Up to now, all research has focused on tolerance of yeast cell
A Nyéki et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 755(1-2), 73-84 (2001-06-08)
Urinary metabolic ratios of caffeine are used in humans to assess the enzymatic activities of cytochrome P450 isoenzyme 1A2 (CYP1A2), xanthine oxidase (XO) and for phenotyping individuals for the bimodal N-acetyltransferase 2 (NAT2), all of them involved in the activation
William Chan et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(8), 912-919 (2014-07-30)
Myocardial contrast echocardiography during angiography is critical in identifying appropriate septal perforator(s) for alcohol septal ablation (ASA) in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. We evaluated whether there were other angiographic and/or echocardiographic markers that might identify patients who are anatomically
Irene Zelner et al.
Drug metabolism reviews, 45(3), 277-299 (2013-05-30)
The ability to undergo non-oxidative metabolism from ethanol to fatty acid ethyl esters (FAEEs) varies greatly among tissues and organs. To gain a greater understanding of non-oxidative ethanol metabolism to FAEE, we aimed to collect all published data on FAEE