Merck
E-023
Supelco
(1R,2S)-(-)-エフェドリン 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO · HCl
CAS番号:
分子量:
201.69
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/p+1
InChI Key
KWGRBVOPPLSCSI-UHFFFAOYSA-O
詳細
エフェドリンは一般に刺激薬および食欲減退薬として使用されるメタンフェタミン類似化合物です。エフェドリンはさらにマオウのような伝統的な漢方薬に使用されるハーブに有効成分として含まれています。この認証された標準物質は、臨床用途あるいは法医学用途の標準物質もしくは対照の調製における出発原料として使用されるSnap-N- Spike(スナップ-N-スパイク)®またはエフェドリンを含む栄養補助食品の品質対照法テストにおけるSnap-N-Shoot(スナップ-N-シュート)®になる場合があります。
アプリケーション
<ul>
<li><strong>アンフェタミン型覚醒剤のキラル分析:</strong> (1R,2S)-(&マイナス;)-エフェドリン塩酸塩は、法医学および毒物学分析に不可欠なキラル分離技術に使用されます (Schwelm et al., 2020)。</li>
</ul>
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
E-023-1ML:4548173330761
E-023-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of ephedrine and its three structural analogs based on polar retention effect on graphite (PREG) mechanism using Supel™ Carbon LC column.