安全性情報
I-024
Supelco
Interference Mix 2 (For Qualitative Use Only)
100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant®
別名:
Qualitative Interference Mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
形状
liquid
組成
Gabapentin, 100 μg/mL
Pregabalin, 100 μg/mL
Salicylic acid, 100 μg/mL
Valproic acid, 100 μg/mL
Vigabatrin, 100 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs gabapentin, pregabalin, salicylic acid, valproic acid and vigabatrin. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I-024-1ML:
試験成績書(COA)