安全性情報
O-034
Supelco
Over-The-Counter Multi-Component Mixture-6 solution
100 μg/mL in acetonitrile (of each analyte), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
組成
Acetaminophen, 100 μg/mL
Caffeine, 100 μg/mL
Chlorpheniramine Maleate, 100 μg/mL
Ibuprofen, 100 μg/mL
Naproxen, 100 μg/mL
R,R(-)-Pseudoephedrine, 100 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile (of each analyte)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
A certified Snap-N-Spike® reference solution of routinely tested over-the-counter drugs (OTCs) acetaminophen, caffeine, chlorpheniramine, ibuprofen, naproxen, and pseudoephedrine. This analytical reference standard is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or pharmaceutical research applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-034-CC:
O-034-1ML:4548173368290
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1