安全性情報
I-027
Supelco
Interference Mix 5
100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant®
別名:
Qualitative Interference Mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
liquid
組成
Carbamazepine, 100 μg/mL
Levetiracetam, 100 μg/mL
Metformin hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenobarbital, 100 μg/mL
R(-)-Phenylephrine hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenytoin, 100 μg/mL
Sertraline hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Topiramate, 100 μg/mL
Zolpidem tartrate, 100 μg/mL
Zonisamide, 100 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol (each analyte)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs carbamazepine, metformin, sertraline, zonisamide, levetiracetam, phenobarbital, topiramate, phenytoin, zolpidem and (R)-phenylephrine. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I-027-1ML:4548173368368
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)