Merck
M-103
Supelco
Modafinil-d10 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H5NO2SD10
CAS番号:
分子量:
283.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CS(C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=O)=O
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
YFGHCGITMMYXAQ-LHNTUAQVSA-N
詳細
A new internal standard suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology testing and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Modafinil is an analeptic drug sold under the brand names Provigil® or Modavigil® and approved by the US FDA for the treatment of narcolepsy, shift work sleep disorder, and excessive daytime sleepiness. A well known nootropic, the drug is often used as a performance-enhancer in academics and sports.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Modavigil is a registered trademark of Cephalon, Inc.
Provigil is a registered trademark of Cephalon, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-103-CC:
M-103-1ML:4548173317472