Merck
M-191
Supelco
Mirtazapine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16D3N3
分子量:
268.37
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
A stable-labeled internal standard suitable for quantitative mass spectrometry testing applications in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. Mirtazapine is a tetracyclic antidepressant marketed under the trade names Remeron, Avanza, or Zispin for treatment of depression.
アプリケーション
  • Mirtazapine-D₃ analytical standard for mass spectrometry: The use of Mirtazapine-D₃ hydrochloride solution as a mass spectrometry standard in pharmaceutical research ensures accurate quantification and analysis of mirtazapine in various biological matrices. This stable isotope-labeled compound is essential for developing sensitive and reliable analytical methods, particularly in therapeutic drug monitoring and clinical toxicology (Yi et al., 2024).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-191-1ML:4548173356327
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)