特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
InChI
1S/C17H19NO4.ClH/c1-21-11-3-2-9-8-12-17(20)5-4-10(19)15-16(17,6-7-18-12)13(9)14(11)22-15;/h2-3,12,15,18,20H,4-8H2,1H3;1H/t12-,15+,16+,17-;/m1./s1
InChI Key
IGNAMRAQFUFUMH-KCTCKCTRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 分析参照標準としてのノルオキシコドン HCl: 分子状酸素を使用したオキシコドンの N-脱メチル化のための有機光触媒法の開発には、重要な代謝産物としてのノルオキシコドンに関する研究が含まれます。このプロセスは、オピオイド鎮痛剤の合成経路と分解産物に焦点を当てた医薬品研究の基礎となります(Chen et al., 2020)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
N-011-1ML:4548173315768
N-011-CC:
試験成績書(COA)