特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
InChI Key
CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
詳細
アプリケーション
- Quantitative analysis for therapeutic monitoring: Oxcarbazepine solution is utilized in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) methods for the quantitative analysis of drug levels in patients undergoing epilepsy treatment. This approach aids in therapeutic drug monitoring, ensuring drug efficacy and safety (Johnson-Davis and Thomas, 2024).
- Advanced detection techniques: Research integrates Raman spectroscopy and convolutional neural networks for the detection of antiepileptic drug concentrations, including Oxcarbazepine. This technology enhances the precision of drug measurement, vital for managing and controlling seizures in neurological disorders (Fu et al., 2023).
- Environmental impact studies: Studies on the degradation of Oxcarbazepine by bromate in water under sunlight irradiation provide critical data on the environmental behavior of this pharmaceutical. Understanding its environmental breakdown helps in assessing the ecological impact and designing better waste management strategies (Sun et al., 2023).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-025-1ML:4548173346106
O-025-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)