Merck
S-035
Supelco
JWH-018 4-ヒドロキシペンチル代謝産物 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
JWH-018 4-ヒドロキシペンチル代謝産物 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23NO2
CAS番号:
分子量:
357.44
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)CCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C24H23NO2/c1-17(26)8-7-15-25-16-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-6-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-6,9-14,16-17,26H,7-8,15H2,1H3
InChI Key
LLFBQQHYZJTRAS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
JWH-018のオメガマイナスワン-OH代謝物としても知られる4-ヒドロキシペンチル類似体は、ハーブ配合スパイスのいくつかのバージョンに見られる合成カンナビノイドであるJWH-018の主要な尿中代謝産物です。
アプリケーション
  • カンナビノイド分析の比較研究: 尿サンプル中の AM-2201 の代謝物と JWH-018 の代謝物の比較は、カンナビノイド受容体アゴニスト研究における JWH-018 4-ヒドロキシペンチル代謝物の応用を示しており、法医学および臨床毒物学における類似化合物の区別と詳細な分析に役立ちます(Jang et al., 2014)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
S-035-CC:
S-035-CHK:
S-035-1ML:4548173319711