Merck
S-033
Supelco
JWH-018 5-ペンタン酸代謝産物 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
JWH-018 5-ペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21NO3
分子量:
371.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(CCCCC(O)=O)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H21NO3/c26-23(27)14-5-6-15-25-16-21(19-11-3-4-13-22(19)25)24(28)20-12-7-9-17-8-1-2-10-18(17)20/h1-4,7-13,16H,5-6,14-15H2,(H,26,27)
InChI Key
BYIVGHIYNFQIJX-UHFFFAOYSA-N
詳細
K2、Genie、またはDemonとしても知られている生薬混合物Spiceの多くのブレンドに認められる合成カンナビノイドであるJWH-018の2次尿中代謝産物。 当社の認定済みSpiceカンナビノイド溶液標準品はDEA免除のため、研究機関はこれらの標準品をDEA書類なしで注文できます。
アプリケーション
  • 高度な質量分析技術: JWH-018 は、放射状の電界駆動による衝突誘起解離を通じて合成カンナビノイドの検出と分析を強化するための先駆的な質量分析研究で利用されています。この技術は、法医学毒物学と薬理学の大きな進歩を表しており、複雑な物質の正確な識別と定量化を可能にします(Ruan et al., 2023)。
  • 白血病と幹細胞の研究: JWH-018 は、白血病と白血病幹細胞に対する潜在的な治療効果について研究されており、がん治療への新しいアプローチを提供します。この研究では、合成カンナビノイドががんの発症にどのように影響するかを探り、新しいがん治療法の開発における可能性のある応用に焦点を当てています(Salcin et al., 2024)。
  • 酵母バイオセンサーの開発: JWH-018 の研究は、カンナビノイドを検出できる酵母バイオセンサーの開発に貢献しました。このバイオセンサーは、使用現場でのカンナビノイドの測定を含む生物医学およびバイオテクノロジーの用途向けに設計されており、受容体研究および薬物検査における JWH-018 の汎用性を実証しています(Miettinen et al., 2022)。
  • 比較薬理学研究: JWH-018 は、合成カンナビノイドと TRPV1 チャネル活性化の分子シグナル伝達の比較研究に使用されています。これらの研究は、さまざまなカンナビノイドの薬理学的差異と人体への影響を理解するために重要であり、潜在的な治療用途と副作用に関する洞察を提供します(Andersen and Walsh, 2021)。
  • 血漿中の薬物分析: JWH-018 は、血漿中の薬物分析技術の向上に焦点を当てた研究の一部でもあります。研究者は、汚れのない高感度の表面増強ラマン散乱(SERS)基板を開発することで、臨床診断や法医学調査に不可欠な複雑な生物学的マトリックス内での JWH-018 などの強力な薬物の直接検出を改善することを目指しています(Masterson et al., 2021)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
S-033-CC:
S-033-1ML:4548173330525