特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C(C(CC2=C(OC)C=CC=C2)=O)C3=C(N1CCCC(C)O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C22H25NO3/c1-16(24)8-7-13-23-15-19(18-10-4-5-11-20(18)23)21(25)14-17-9-3-6-12-22(17)26-2/h3-6,9-12,15-16,24H,7-8,13-14H2,1-2H3/i4D,5D,10D,11D,15D
InChI Key
GMXLLEJMDHWZNM-RNRKPZPRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- JWH-250 4-Hydroxypentyl metabolite-D₅ as a mass spectrometry reference: The study utilizes this deuterated metabolite in the development of a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determining synthetic cannabinoids in hair samples, highlighting its critical role in forensic toxicology and bioanalytical assay development ([Park et al., 2015](https://doi.org/10.1016/j.jpba.2015.05.022)).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
S-055-CC:
S-055-CHK:
S-055-1ML:
試験成績書(COA)